Tlačiť
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2,4,-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 82.92 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
Mw: 274.499 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669564
Číslo CAS: 1073354-65-0