Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 107.9 EUR
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.02
Teplota varu: 50…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973760
Číslo CAS: 102684-91-3