Tlačiť
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
PC6989-10G PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-10GEA 565.18 EUR
APOSPC6989-10G APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701069
Číslo CAS: 88301-98-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III