Tlačiť
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-((3-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6987-1G PC6987-25G PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA 108.55 EUR
APOSPC6987-1G APOSPC6987-25G APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Mw: 259.04 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027204
Číslo CAS: 874288-05-8