Tlačiť
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 157.82 EUR
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13 g/mol
Teplota varu: 100…102 °C/0.75mmHg
Hustota: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862648
Číslo CAS: 386704-04-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III