Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 172.24 EUR
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇F₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366526
Číslo CAS: 705-44-2
OSN: 1993
ADR: 3 III