Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFIO
Teplota varu: 97…99 °C/5mmHg
Hustota: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094410
Číslo CAS: 111771-12-1
OSN: 3265
ADR: 8,II