Tlačiť
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6938-100G PC6938-25G PC6938-10G PC6938-5G
APOSPC6938-100GEA 0 EUR
APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G APOSPC6938-10G APOSPC6938-5G
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₄H₁₂BF₄N
Teplota tavenia: 417…419 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011745
Číslo CAS: 661-36-9