Tlačiť
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 198.96 EUR
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Teplota tavenia: 79…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847024
Číslo CAS: 869569-77-7
OSN: 1759
ADR: 8,III