Tlačiť
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 26.52 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₆F₁₂O
Mw: 454.22 g/mol
Teplota tavenia: 139…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042474
Číslo CAS: 175136-66-0