Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.01 g/mol
Hustota: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835355
Číslo CAS: 38186-85-5