Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Mw: 205.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115854
Číslo CAS: 693245-52-2
OSN: 3276
ADR: 6.1 III