Tlačiť
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 49.67 EUR
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95 g/mol
Teplota tavenia: 191…196 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093072
Číslo CAS: 139911-29-8