Tlačiť
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)metaboric acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophenyl)borane
PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37
Teplota tavenia: 198…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319010
Číslo CAS: 137504-86-0