Tlačiť
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 676.69 EUR
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
Teplota tavenia: 240 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093051
Číslo CAS: 248270-25-9