Tlačiť
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA 63.38 EUR
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
Teplota tavenia: 215…220 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093074
Číslo CAS: 374538-01-9