Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6894-1G
PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA
189.73
EUR
APOSPC6894-1G
APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Vzorec:
C₄Cl₂F₄O₂ Teplota varu: 85…87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013653 Číslo CAS: 356-15-0 OSN: 3265 ADR: 8,III |