Tlačiť
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 79.82 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄ClFN₂O
Teplota tavenia: 37…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07440062
Číslo CAS: 37554-70-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III