Tlačiť
Boron trifluoride dihydrate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 107.75 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Boron trifluoride dihydrate 96%
Boron trifluoride dihydrate
Vzorec: BF₃·2H₂O
Mw: 103.84
Teplota varu: 58…60 °C/1.5mmHg
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149901
Číslo CAS: 13319-75-0
OSN: 2851
ADR: 8 II