Tlačiť
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6880-25G PC6880-5G PC6880-1G
APOSPC6880-25GEA 443.24 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G APOSPC6880-1G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Vzorec: C₄H₂F₄O₄
Teplota varu: 150 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 115…117 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042430
Číslo CAS: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
OSN: 3261
ADR: 8,III