Tlačiť
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 34.9 EUR
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12911576
Číslo CAS: 1184918-22-6
OSN: 3261
ADR: 8,III