Tlačiť
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 314.48 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Vzorec: C₆H₈O₂F₄
Teplota varu: 50…52 °C
Hustota: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00054682
Číslo CAS: 19932-26-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III