Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 137.79 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Mw: 183.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236241
Číslo CAS: 41429-18-9