Tlačiť
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 91.46 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Teplota tavenia: 175…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075469
Číslo CAS: 133622-65-8