Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 73 EUR
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15
Teplota tavenia: 174…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091005
Číslo CAS: 149105-11-3