Tlačiť
Tetrafluorophthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 167.27 EUR
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Tetrafluorophthalic acid 98%
Tetrafluorophthalic acid
Vzorec: C₈H₂F₄O₄
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002407
Číslo CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4