Tlačiť
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
PC6834-50G PC6834-5G PC6834-25G PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA 66.59 EUR
APOSPC6834-50G APOSPC6834-5G APOSPC6834-25G APOSPC6834-100G
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid 99%
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid
Vzorec: C₂F₆LiNO₄S₂
Teplota tavenia: 234…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210017
Číslo CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II