Tlačiť
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene, m-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC6823-500MG PC6823-1G PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA 24.91 EUR
APOSPC6823-500MG APOSPC6823-1G APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Mw: 237.04
Teplota varu: 76 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236232
Číslo CAS: 72768-95-7
OSN: 3265
ADR: 8 II