Tlačiť
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 33.13 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Vzorec: C₆H₆BF₉O₃
Mw: 307.91 g/mol
Teplota varu: 77 °C/200mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00093768
Číslo CAS: 659-18-7
OSN: 1993
ADR: 3 III