Tlačiť
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 235.06 EUR
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane
Vzorec: C₂HF₄I
Teplota varu: 41…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069111
Číslo CAS: 354-41-6