Tlačiť
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6762A-1G PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA 126.18 EUR
APOSPC6762A-1G APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Teplota varu: 104…108 °C/11mmHg
Hustota: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042377
Číslo CAS: 713-62-2
OSN: 2810
ADR: 6.1 III