Tlačiť
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(4-F)-OH
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.2 g/mol
Teplota tavenia: 247…249 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063064
Číslo CAS: 1132-68-9