Tlačiť
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 315.24 EUR
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Mw: 175.99
Teplota varu: 78 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 24…28 °C
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112555
Číslo CAS: 407-20-5