Tlačiť
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 151.22 EUR
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Vzorec: C₈H₇F₃OS
Teplota varu: 112…114 °C/18mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320776
Číslo CAS: 2546-45-4