Tlačiť
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 106.3 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇HClF₄O
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075164
Číslo CAS: 94695-48-4
OSN: 3265
ADR: 8,III