Tlačiť
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 EUR
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid 99%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₂
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009613
Číslo CAS: 1201-31-6