Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 28.24 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792415
Číslo CAS: 39226-97-6