Tlačiť
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 232.25 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O
Teplota tavenia: 166…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01922131
Číslo CAS: 306936-57-2