Tlačiť
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 216.21 EUR
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃Br₂FO
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042233
Číslo CAS: 576-86-3