Tlačiť
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6711-1G PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA 139.59 EUR
APOSPC6711-1G APOSPC6711-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180958
Číslo CAS: 306937-35-9