Tlačiť
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
PC6705-1G PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA 107.75 EUR
APOSPC6705-1G APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Vzorec: C₁₄H₂₀F₃N₃O₂
Mw: 319.33 g/mol
Teplota tavenia: 129…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728760
Číslo CAS: 215655-42-8