Tlačiť
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 43.32 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₃H₃FO₃
Teplota varu: 212 °C
Teplota tavenia: 28…23 °C
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06247543
Číslo CAS: 114435-02-8