Tlačiť
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6699-25G PC6699-5G
APOSPC6699-25GEA 666.13 EUR
APOSPC6699-25G APOSPC6699-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether
Vzorec: C₃HCl₂F₅O
Mw: 218.94 g/mol
Teplota varu: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01320775
Číslo CAS: 32778-07-7
OSN: 1993
ADR: 3 III