Tlačiť
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC6683-5G PC6683-25G
APOSPC6683-5GEA 63.38 EUR
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Teplota tavenia: 51…55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00061290
Číslo CAS: 130047-19-7
OSN: 3261
ADR: 8,III