Tlačiť
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonandiol
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 348.98 EUR
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Vzorec: C₉H₆F₁₄O₂
Teplota varu: 140 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153275
Číslo CAS: 203303-01-9