Tlačiť
Perfluoroazelaic acid, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluorononane-1,9-dioic acid
PC6656-5G PC6656-1G
APOSPC6656-5GEA 116.16 EUR
APOSPC6656-5G APOSPC6656-1G
Perfluoroazelaic acid, Technical Grade
Perfluoroazelaic acid
Vzorec: HO₂C(CF₂)₇CO₂H
Mw: 440.09 g/mol
Teplota varu: 215 °C/60mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153274
Číslo CAS: 23453-64-7
OSN: 3261
ADR: 8 II