Tlačiť
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 82.92 EUR
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Vzorec: C₅H₆F₂O₂
Mw: 136.1
Teplota varu: 73 °C/11mmHg
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800642
Číslo CAS: 55039-89-9
OSN: 3265
ADR: 8 II