Tlačiť
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluorophenyl)propanol, alpha-Ethyl-3-fluorobenzyl alcohol
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 66.49 EUR
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Mw: 154.18 g/mol
Teplota varu: 115 °C/17mmHg
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062380
Číslo CAS: 701-38-2