Tlačiť
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 230.72 EUR
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Mw: 391.54
Teplota tavenia: 112…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042585
Číslo CAS: 35895-70-6