Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
PC6635-100G PC6635-25G PC6635-1G
APOSPC6635-100GEA 120.97 EUR
APOSPC6635-100G APOSPC6635-25G APOSPC6635-1G
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 97%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Electrolyte additive used in the synthesis of electrically conducting poly(thiophene) polymers, JOC., 1994,59, 442
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Mw: 329.27
Teplota tavenia: 155…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011634
Číslo CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8